Merck
PHL89232
Isoverbascoside
phyproof® Reference Substance
別名:
Isoacteoside, (E)-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl 3-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-, 6-(3-(3,4-dihydroxyphenyl)-β-D-glucopyranoside, Isoverbascoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C29H36O15
CAS番号:
分子量:
624.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
O1[C@H]([C@@]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC(=O)\C=C\c4cc(c(cc4)O)O)O)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]3O)O)O)C)(O)c2cc(c(cc2)O)O)OCC
InChI
1S/C29H36O15/c1-3-40-28-29(39,15-6-8-17(31)19(33)11-15)26(44-27-25(38)24(37)22(35)13(2)42-27)23(36)20(43-28)12-41-21(34)9-5-14-4-7-16(30)18(32)10-14/h4-11,13,20,22-28,30-33,35-39H,3,12H2,1-2H3/b9-5+/t13-,20+,22-,23+,24+,25+,26-,27-,28+,29+/m0/s1
InChI Key
BYCHRKNAQYPJPR-DAZOONRXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL89232-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)