Merck
PHL83848
Echinocystic acid
phyproof® Reference Substance
別名:
3β,16α-dihydroxyolean-12-en-28-oic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H48O4
CAS番号:
分子量:
472.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
InChI
1S/C30H48O4/c1-25(2)14-15-30(24(33)34)19(16-25)18-8-9-21-27(5)12-11-22(31)26(3,4)20(27)10-13-28(21,6)29(18,7)17-23(30)32/h8,19-23,31-32H,9-17H2,1-7H3,(H,33,34)/t19-,20-,21+,22-,23+,27-,28+,29+,30+/m0/s1
InChI Key
YKOPWPOFWMYZJZ-PRIAQAIDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83848-20MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)