Merck
PHL83343
Theaflavin 3′-gallate
phyproof® Reference Substance
別名:
Theaflavin 2B, Theaflavin monogallate B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H28O16
CAS番号:
分子量:
716.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
O1[C@@H]([C@@H](Cc7c1cc(cc7O)O)OC(=O)c6cc(c(c(c6)O)O)O)c2c3c([c](c(cc(c3)[C@H]4Oc5c(c(cc(c5)O)O)C[C@H]4O)O)=O)c(c(c2)O)O
InChI
1S/C36H28O16/c37-14-5-20(39)18-10-26(45)34(50-27(18)7-14)12-1-16-17(9-25(44)33(48)30(16)32(47)24(43)2-12)35-29(11-19-21(40)6-15(38)8-28(19)51-35)52-36(49)13-3-22(41)31(46)23(42)4-13/h1-9,26,29,34-35,37-42,44-46,48H,10-11H2,(H,43,47)/t26-,29-,34-,35-/m1/s1
InChI Key
GPLOTACQBREROW-WQLSNUALSA-N
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PHL83343-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)