Merck
PHL83105
Sempervirine nitrate
phyproof® Reference Substance
別名:
2,3,4,13-Tetrahydro-1H-benz[g]indole[2,3-a]quinolizin-6-ium nitrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H17N3O3
CAS番号:
分子量:
335.36
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥90.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
SMILES記法
[N+H]1=C2C(=C3C1=C4N(C=C5CCCCC5=C4)C=C3)C=CC=C2.[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C19H16N2.NO3/c1-2-6-14-12-21-10-9-16-15-7-3-4-8-17(15)20-19(16)18(21)11-13(14)5-1;2-1(3)4/h3-4,7-12H,1-2,5-6H2;/q;-1/p+1
InChI Key
NPMOCMWCFIQGMK-UHFFFAOYSA-O
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)