Merck
PHL82479
Atractylenolide I
phyproof® Reference Substance
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H18O2
CAS番号:
分子量:
230.30
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C=C1CCC[C@@](C=C2O3)(C)[C@@]1([H])CC2=C(C)C3=O
InChI
1S/C15H18O2/c1-9-5-4-6-15(3)8-13-11(7-12(9)15)10(2)14(16)17-13/h8,12H,1,4-7H2,2-3H3/t12-,15+/m0/s1
InChI Key
ZTVSGQPHMUYCRS-SWLSCSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
生物化学的/生理学的作用
Phytochemical from Traditional Chinese Medicine herbal preparations. Atractylenolide I is an anti-inflammatory that is reported to inhibit angiogenesis.
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
339.6 °F
引火点(℃)
170.87 °C
適用法令
Jan Code
PHL82479-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)