Merck
PHL80576
Curculigoside
phyproof® Reference Substance
別名:
2-[[(2,6-Dimethoxybenzoyl)oxy]methyl]-4-hydroxyphenyl β-D-glucopyranoside, Curculigoside A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H26O11
CAS番号:
分子量:
466.44
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
フォーマット
neat
InChI
1S/C22H26O11/c1-29-14-4-3-5-15(30-2)17(14)21(28)31-10-11-8-12(24)6-7-13(11)32-22-20(27)19(26)18(25)16(9-23)33-22/h3-8,16,18-20,22-27H,9-10H2,1-2H3/t16-,18-,19+,20-,22-/m1/s1
InChI Key
SJJRKHVKAXVFJQ-QKYBYQKWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)