About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H14N2
CAS番号:
分子量:
174.24
Beilstein:
140521
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
primary reference standard
製品種目
phyproof® Reference Substance
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
メーカー/製品名
PhytoLab
mp
132-134 °C (lit.)
フォーマット
neat
SMILES記法
CN(C)Cc1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C11H14N2/c1-13(2)8-9-7-12-11-6-4-3-5-10(9)11/h3-7,12H,8H2,1-2H3
InChI Key
OCDGBSUVYYVKQZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
アプリケーション
以下の調製のための反応剤:
- ドーパミンD2受容体拮抗薬
- 抗マラリア薬
- 5-インドリル-Mannich塩基
- 増殖抑制剤
- ヒト肥満細胞キマーゼの阻害剤
- DL-トリプトファンの調製
- アブラナ科植物フィトアレキシンブラシニンの潜在的な解毒阻害剤
- 3-ビニルインドール
- セロトニン5-HT6受容体配位子テンプレート
- 選択的プロテインキナーゼcデルタ(PKCδ)ダウンレギュレーター
法的情報
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
332.6 °F
引火点(℃)
167 °C
適用法令
Jan Code
PHL80465-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)