安全性情報
PB3000
Supelco
鉛- 土壌
certified reference material, pkg of 50 g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
包装
pkg of 50 g
メーカー/製品名
RTC Pb-3000
テクニック
AAS: suitable
ICP: suitable
マトリックス
soil
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
保管温度
2-30°C
詳細
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
アプリケーション
Lead - soil may be used as a reference material in determining the concentration of lead in soil samples using flame atomic absorption spectrophotometry (FAAS).
その他情報
検体の値はロットごとに異なります。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
PB3000-50G-PW:
PB3000-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Determination of lead, cadmium and copper in roadside soil and plants in Elazig, Turkey
Bakirdere S and Yaman M
Environmental Monitoring and Assessment, 136, 401-410 (2008)