P3750000
Propyphenazone
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
4-Isopropylantipyrine, 1,2-Dihydro-1,5-dimethyl-4-(1-methylethyl)-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, 1,2-Dihydro-4-isopropyl-1,5-dimethyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-one, Isopropylphenazone, Propyphenazone
About This Item
おすすめの製品
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
propyphenazone
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C1C(C(C)C)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C14H18N2O/c1-10(2)13-11(3)15(4)16(14(13)17)12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,1-4H3
InChI Key
PXWLVJLKJGVOKE-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
P3750000:
P3750000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)