Merck
P0310000
D-ペニシラミン
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
3,3-ジメチル-D-システイン, 3-メルカプト-D-バリン, D-(−)-2-アミノ-3-メルカプト-3-メチルブタン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(SH)CH(NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
149.21
Beilstein:
1722375
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
penicillamine
メーカー/製品名
EDQM
mp
210 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(S)[C@@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-5(2,9)3(6)4(7)8/h3,9H,6H2,1-2H3,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI Key
VVNCNSJFMMFHPL-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Penicillamine EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Repr. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
P0310000:
P0310000-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A Boehler et al.
The European respiratory journal, 9(6), 1317-1319 (1996-06-01)
D-penicillamine-associated bronchiolitis obliterans (BO) is a rare but well-known pulmonary complication in patients with rheumatoid arthritis or progressive systemic sclerosis. It has been assumed that in most, if not all cases, BO is a complication of the underlying disease rather
Y Gong et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 24(11-12), 1535-1544 (2007-01-09)
D-Penicillamine is used for patients with primary biliary cirrhosis due to its ability to decrease hepatic copper and modulate the immune response. The results on effects of D--penicillamine in randomized-clinical trials of primary biliary cirrhosis patients are inconsistent. To systematically
J Karpinski et al.
American journal of nephrology, 17(6), 528-532 (1997-01-01)
Therapeutic use of D-penicillamine has been associated with a range of adverse effects. We present a patient with scleroderma, treated with D-penicillamine for 5 years, who developed severe renal failure due to rapidly progressive glomerulonephritis with both crescents and subepithelial
S L Klingenberg et al.
The Cochrane database of systematic reviews, (1)(1), CD004182-CD004182 (2006-01-27)
Primary sclerosing cholangitis is a cholestatic disease. D-penicillamine is suggested as a treatment option due to its copper reducing and immunomodulatory potential. To evaluate the beneficial and harmful effects of D-penicillamine for patients with primary sclerosing cholangitis. Eligible trials were
[D-penicillamine nephropathy].
I Ohno
Ryoikibetsu shokogun shirizu, (16 Pt 1)(16 Pt 1), 523-525 (1997-01-01)