Merck
P0299
Sigma-Aldrich
ペンタンスルホン酸ナトリウム
≥95% (elemental analysis)
別名:
1-ペンタンスルホン酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H11O3SNa
CAS番号:
分子量:
174.19
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
詳細
anionic
品質水準
アッセイ
≥95% (elemental analysis)
フォーム
powder
分子量
174.19 g/mol
SMILES記法
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
InChI Key
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ペンタンスルホン酸ナトリウムは、逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)とミセル動電クロマトグラフィーを用いる低分子有機分子化合物、医薬品製品、および代謝産物の分析に使用される陰イオン界面活性剤です。電子常磁性共鳴(EPR)分光法とスピントラップ法による音響化学試験や音響発光試験は、ペンタンスルホン酸ナトリウムなどさまざまなイオンペア試薬に関して報告されています。
アプリケーション
ペプチドおよびタンパク質の分析を含むHPLCに使用するイオン会合性試薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P0299-25G:
P0299-100G:
P0299-BULK:
P0299-5G:
P0299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Hsin-Hua Yeh et al.
Electrophoresis, 26(4-5), 947-953 (2005-01-26)
A simple and selective micellar electrokinetic chromatography (MEKC) with UV detection is described for simultaneous determination of amikacin, tobramycin, and kanamycin A, performed in Tris buffer (180 mM; pH 9.1) with 300 mM sodium pentanesulfonate (SPS) as an anionic surfactant.
B R Thomas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(1), 85-90 (1994-01-01)
The five active drug substances and two of the excipients present in Frenadol, a cold medication, were separated. The active drug components dextromethorphan HBr monohydrate, ascorbic acid, caffeine, paracetamol and chlorpheniramine maleate were quantitatively assayed by a mixed ion pair
Rahmat Sadeghi et al.
Journal of colloid and interface science, 346(1), 107-117 (2010-03-24)
Thermodynamic properties for aqueous solutions containing sodium pentane-1-sulfonate (C(5)SO(3)Na) in the absence and presence of poly(ethyleneglycol) (PEG) or poly(vinylpyrrolidone) (PVP) determined as a function of surfactant concentration from the density, sound velocity, viscosity, conductivity and vapor-liquid equilibria data, are reported
Joe Z Sostaric
Ultrasonics sonochemistry, 15(6), 1043-1048 (2008-05-13)
Sonolysis of aqueous solutions of n-alkyl anionic surfactants results in the formation of secondary carbon-centered radicals (-*CH-). The yield of -*CH- depends on the bulk surfactant concentration up to a maximum attainable radical yield (the 'plateau yield') where an increasing
Limei Yang et al.
The journal of physical chemistry. B, 111(6), 1361-1367 (2007-01-26)
Sonolysis of argon-saturated aqueous solutions of the nonvolatile surfactants sodium dodecyl sulfate (SDS) and sodium 1-pentanesulfonate (SPSo) was investigated at three ultrasonic frequencies under both continuous wave (CW) and pulsed ultrasound. Secondary carbon-centered radicals were detected by spin trapping using