安全性情報
NIST8044
Common Commercial Asbestos: Chrysotile
NIST®SRM®
別名:
Chrysotile
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Mg3Si2H4O9
CAS番号:
分子量:
277.11
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
包装
pkg of 2.6 g
メーカー/製品名
NIST®
テクニック
diffraction/scattering: suitable
アプリケーション
industrial hygiene
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Si]([O-])([O-])([O-])O.[Mg+2].[Mg+2].[Mg+2].O
InChI
1S/3Mg.2HO4Si.H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;/h;;;2*1H;1H2/q3*+2;2*-3;
InChI Key
CWBIFDGMOSWLRQ-UHFFFAOYSA-N
詳細
One unit of RM 8044 comprises a single bottle of loosely packed mine-grade chrysotile asbestos, with each bottle containing around 2.6 grams of material. For more information, please refer to the COA and SDS.SRM 8044_cert
SRM 8044_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1A - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST8044:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)