Merck
NIST682
亜鉛
NIST® SRM® 682
別名:
Zinc
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Zn
CAS番号:
分子量:
65.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 487 °C)
包装
pkg of block
メーカー/製品名
NIST®
抵抗性
5.8 μΩ-cm, 20°C
bp
907 °C (lit.)
mp
420 °C (lit.)
密度
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Zn]
InChI
1S/Zn
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
詳細
High-purity zinc is a semicircular bar segment with a 57 mm (2 1/4 inch) diameter, 25.4 mm (1 inch) depth at the mid-diameter, and 19 mm (3/4 inch) length. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM 682_cert
SRM 682_SDS
アプリケーション
Standard Reference Material(SRM) is used to calibrate instruments and evaluate chemical methods used inzinc analysis.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Aluminum (Al), Beryllium (Be), Bismuth (Bi), Boron (B), Cadmium (Ca), Copper (Cu), Iron (Fe), Lead (Pb), Silver (Ag), Thallium (Tl), Tin (Sn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST682:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
亜鉛 mossy, ≥99%
Sigma-Aldrich
215481
亜鉛
亜鉛 dust, <10 μm, ≥98%
Sigma-Aldrich
209988
亜鉛
亜鉛 powder, <150 μm, 99.995% trace metals basis
Sigma-Aldrich
324930
亜鉛