安全性情報
NIST46H
Portland cement
NIST® SRM® 46h, fineness standard
別名:
Portland Cement Fineness Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
powder
包装
pkg of 10 vials x 5 g
メーカー/製品名
NIST®
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
A unit of Standard Reference Material (SRM) 46h contains 10 glass vials of approximately 5 g of powdered cement. Each vial has a plastic snap off cap and is contained in a sealed foil bag.
SRM 46H_cert
SRM 46H_SDS
アプリケーション
This SRM is intended for use in calibrating fineness testing equipment according to ASTM Standard Methods.
特徴および利点
  • Values for constituents are listed in the NIST certificate of analysis.
  • The health and safety information are provided in the safety data sheet.
その他情報
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Calcium Oxide (CaO), Silicon Dioxide (SiO2), Aluminum Oxide (Al2O3), Ferric Oxide (Fe2O3), Sulfur Trioxide (SO3), Potassium Oxide (K2O), Titanium Dioxide (TiO2), Phosphorus Pentoxide (P2O5), Sodium Oxide (Na2O), Magnesium Oxide (MgO), Tricalcium Silicate (C3S), Dicalcium Silicate (C2S), Tricalcium Aluminate (C3A), Tetracalcium Alumino-ferrite (C4AF)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST46H:4548173377100
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)