安全性情報
NIST199
Silica brick
new
NIST SRM 199
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
NACRES:
NA.24
品質水準
包装
pkg of 45 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This Standard Reference Material (SRM) consist of approximately 45 g of silica brick powder. SRM 199_cert SRM 199 _SDS
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST199:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)