安全性情報
NIST1835
Borate ore
NIST® SRM® 1835
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
包装
pkg of 60 g
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
matrix material
詳細
SRM1835 consists of a finely powdered form of borate ore.
SRM 1835_cert
SRM 1835_SDS
アプリケーション
Borate ore SRM is intended to evaluate the chemical and instrumental analysis methods.
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminum oxide (Al2O3), Boron trioxide (B2O3), Barium oxide (BaO), Calcium oxide (CaO), Fluorine (F), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese(II) oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Sulfur trioxide (SO3), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
Reference/Informational value is provided for the following analytes. Silicon dioxide (SIO2), Aluminum oxide (Al2O3), Boron trioxide (B2O3), Barium oxide (BaO), Calcium oxide (CaO), Fluorine (F), Iron (III) Oxide (Fe2O3), Potassium oxide (K2O), Magnesium oxide (MgO), Manganese(II) oxide (MnO), Sodium oxide (Na2O), Sulfur trioxide (SO3), Strontium oxide (SrO), Titanium dioxide (TiO2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
NIST1835:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)