安全性情報
NIST1677C
Carbon monoxide in nitrogen
NIST SRM 1677c, nominal 10 umol/mol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
形状
gas (compressed)
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
air monitoring
environmental
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Carbon Monoxide (CO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Liquefied gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
nwg
Jan Code
NIST1677C:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)