安全性情報
NIST1659A
Methane in air
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
品質水準
詳細
NIST® SRM® 1659a, nominal 10 μmol/mol
包装
pkg of cylinder
メーカー/製品名
NIST®
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Certified for the analytes listed below.
Methane (CH4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Gas cylinder
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Press. Gas Compr. Gas
保管分類コード
2A - Gases
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1659A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)