アッセイ
≥98%
薬剤管理
USDEA Schedule IV; Home Office Schedule 4.1; psychotrope (France); regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Fc1ccccc1C2=NCC(=O)Nc3ccc(Cl)cc23
InChI
1S/C15H10ClFN2O/c16-9-5-6-13-11(7-9)15(18-8-14(20)19-13)10-3-1-2-4-12(10)17/h1-7H,8H2,(H,19,20)
InChI Key
UVCOILFBWYKHHB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
N2144-10MG:
N2144-25MG:
N2144-VAR:
N2144-500MG:
N2144-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)