メーカー/製品名
Paragon Scientific Ltd
粘度
20.4 mPa.s(25 °C)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
mixture
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon General Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Asp. Tox. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
N14-500ML:4548173350264
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
この製品を見ている人はこちらもチェック
A I Pogue et al.
Journal of inorganic biochemistry, 152, 206-209 (2015-07-28)
At least 57 murine transgenic models for Alzheimer's disease (Tg-AD) have been developed to overexpress the 42 amino acid amyloid-beta (Aβ42) peptide in the central nervous system (CNS). These 'humanized murine Tg-AD models' have greatly expanded our understanding of the