安全性情報
L0399905
レボカルニチン不純物A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
(E/Z)-4-(トリメチルアンモニオ)ブト-2-エン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO2
CAS番号:
分子量:
143.18
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
levocarnitine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[N+](C\C=C\C(=O)[O-])(C)(C)C
InChI
1S/C7H13NO2/c1-8(2,3)6-4-5-7(9)10/h4-5H,6H2,1-3H3/b5-4+
InChI Key
GUYHPGUANSLONG-SNAWJCMRSA-N
詳細
この製品は、現行の薬局方によって明記、規定されたところに基づき、提供されます。SDSおよび製品情報パンフレットなど本製品のサポートのために提供されるすべての情報は、現行の薬局方の権威下で作成され発行されています。 更なる情報およびサポートについては、現行の薬局方のウェブサイトにアクセスしてください。
アプリケーション
レボカルニチン不純物A EP標準品は、欧州薬局方で明確に規定された臨床検査にのみ使用することを意図しています。
包装
この製品は現行の薬局方により提供されます。現在の単位量については、EDQM reference subtance catalogueをご覧ください
その他情報
販売制限が適用される場合があります。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
L0399905-1EA:
L0399905:
L0399905-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H Jung et al.
Journal of basic microbiology, 30(7), 507-514 (1990-01-01)
The uptake of L-carnitine by Escherichia coli 044 K74 which is able to metabolize L-carnitine to gamma-butyrobetaine under anaerobic conditions was studied. The uptake system of E. coli was induced in the presence of L-carnitine or crotonobetaine. The optimum influx
M Cánovas et al.
Biotechnology and bioengineering, 84(6), 686-699 (2003-11-05)
The aim of this work was to understand the steps controlling the process of biotransformation of trimethylamonium compounds into L(-)-carnitine by Escherichia coli and the link between the central carbon or primary and the secondary metabolism expressed. Thus, the enzyme
C Engemann et al.
FEMS microbiology letters, 196(1), 1-6 (2001-03-21)
Proteus sp. is able to catalyse the reversible transformation of crotonobetaine into L(-)-carnitine during aerobic growth. Contrary to other Enterobacteriaceae no reduction of crotonobetaine into gamma-butyrobetaine could be detected in the culture supernatants. Activities of L(-)-carnitine dehydratase, carnitine racemasing system
Claudia Engemann et al.
Archives of microbiology, 183(3), 176-189 (2005-02-26)
Enzymes involved in carnitine metabolism of Proteus sp. are encoded by the cai genes organised as the caiTABCDEF operon. The complete operon could be sequenced from the genomic DNA of Proteus sp. Amino acid sequence similarities and/or enzymatic analysis confirmed
M Cánovas et al.
Metabolic engineering, 8(6), 603-618 (2006-08-15)
The aim of this work was to understand the steps controlling the biotransformation of trimethylammonium compounds into L(-)-carnitine by Escherichia coli. The high-cell density reactor steady-state levels of carbon source (glycerol), biotransformation substrate (crotonobetaine), acetate (anaerobiosis product) and fumarate (as