Merck
K0100000
カナマイシン B 硫酸塩
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
ベカナマイシン 硫酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H37N5O10 · xH2SO4
分子量:
483.51 (free base basis)
Beilstein:
5235274
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
kanamycin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OS(O)(=O)=O.NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O10.H2O4S/c19-2-6-11(26)12(27)9(23)17(30-6)32-15-4(20)1-5(21)16(14(15)29)33-18-13(28)8(22)10(25)7(3-24)31-18;1-5(2,3)4/h4-18,24-29H,1-3,19-23H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+;/m0./s1
InChI Key
YGTPKDKJVZOVCO-KELBJJLKSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Kanamycin B sulfate salt EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
生物化学的/生理学的作用
カナマイシンBは、カナマイシンAの2-アミノ,2-デオキシ-アナログであるアミノグリコシド系抗生物質です。作用機序:70Sリボソ-ムサブユニットに結合し、転座を阻害し、ミスコ-ディングを引き起こします。抗菌スペクトル:グラム陰性菌、グラム陽性菌、マイコプラズマ。
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
K0100000-1EA:
K0100000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)