Merck
IRMM007
亜鉛64Zn溶液(同位体存在比保証品)
IRMM®, certified reference material, 0.5 M in nitric acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
IRMM®
同位体純度
 64Zn
メーカー/製品名
JRC
濃度
0.5 M in nitric acid
フォーマット
single component solution
質量シフト
depleted
保管温度
−20°C
SMILES記法
[64Zn]
InChI
1S/Zn/i1-1
InChI Key
HCHKCACWOHOZIP-BJUDXGSMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
5 mLアンプル6本セット
アナリシスノート
For more information please see:
IRMM007
法的情報
IRMM is a registered trademark of European Commission
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)