Merck
I0725000
イソプロピルヘキサデカノアート
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
パルミチン酸イソプロピル, イソプロピルヘキサデカノアート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14COOCH(CH3)2
CAS番号:
分子量:
298.50
Beilstein:
1786567
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
isopropyl palmitate
メーカー/製品名
EDQM
屈折率
n20/D 1.438 (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
密度
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChI Key
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Isopropyl hexadecanoate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Amnon C Sintov
International journal of pharmaceutics, 481(1-2), 97-103 (2015-02-07)
The objective of this study was to evaluate the transdermal delivery potential of a new curcumin-containing microemulsion system. Three series of experiments were carried out to comprehend the system characteristics: (a) examining the influence of water content on curcumin permeation
Rodrigo Molina Martins et al.
Journal of microencapsulation, 31(7), 644-653 (2014-04-29)
Solid-lipid microparticles loaded with high amounts of the sunscreen UV filter benzophenone-3 were prepared by spray congealing with the objective of decreasing its skin penetration and evaluate whether the sunscreen's photoprotection were impaired by the microencapsulation process. The microparticles were
Amnon C Sintov et al.
International journal of pharmaceutics, 471(1-2), 516-524 (2014-05-29)
The aim of this study was to explore the transdermal delivery potential of a new caffeine-containing microemulsion system. The skin permeability of caffeine (CAF) was measured in vitro using skin excised from three different animal species: rat, rabbit and pig.