Merck
G4028
Supelco
Ginkgolide A from Ginkgo biloba leaves
analytical standard, ≥90% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24O9
CAS番号:
分子量:
408.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
アッセイ
≥90% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]12CC34[C@@]5([H])C[C@@H](C(C)(C)C)C36[C@@H](O)C(=O)O[C@@]6([H])OC4(C(=O)O5)[C@@]1(O)[C@H](C)C(=O)O2
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-12(22)26-10-6-17-9-5-8(16(2,3)4)18(17)11(21)13(23)28-15(18)29-20(17,14(24)27-9)19(7,10)25/h7-11,15,21,25H,5-6H2,1-4H3/t7-,8+,9-,10+,11+,15+,17?,18?,19-,20?/m1/s1
InChI Key
FPUXKXIZEIDQKW-ZJZLDMJOSA-N
詳細
Ginkgolide A is a diterpene lactone, which can be extracted from the leaves of Ginkgo biloba tree.
アプリケーション
Ginkgolide A may be used as a standard in the quantitative determination of ginkgolide A, extracted from Ginkgo biloba leaves using reverse phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
生物化学的/生理学的作用
Constituent of Ginkgo biloba extracts. Antioxidant.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G4028-10MG:
G4028-50MG:
G4028-BULK:
G4028-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
vibrant-m
05485001
Ginkgo biloba extract
ジゴキシン analytical standard
Supelco
D6003
ジゴキシン
Supercritical fluids extraction of Ginkgo ginkgolides and flavonoids
Chiu L K, et al.
Journal of Supercritical Fluids, 24(1), 77-87 (2002)
Determination of ginkgolides and bilobalide in Ginkgo biloba leaves and phytopharmaceuticals
Beek V A T, et al.
Journal of Chromatography A, 543, 375-387 (1991)
Progress in Drug Research 56 (2012)