製品名
フルオレセインイソチオシアナート, アイソマーI–Celite®, suitable for fluorescent labeling techniques
フォーム
powder
品質水準
標識化の程度
8-12% FITC
色
yellow to orange
適合性
suitable for fluorescent labeling techniques
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Oc1ccc2c(Oc3cc(O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)N=C=S)c1
InChI
1S/C21H11NO5S/c23-12-2-5-16-18(8-12)26-19-9-13(24)3-6-17(19)21(16)15-4-1-11(22-10-28)7-14(15)20(25)27-21/h1-9,23-24H
InChI Key
MHMNJMPURVTYEJ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
F1628-1G:
F1628-VAR:
F1628-5G:
F1628-250MG:
F1628-100MG:
F1628-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック