About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cu
CAS番号:
分子量:
63.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
おすすめの製品
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
抵抗性
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp
1083.4 °C (lit.)
密度
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
フォーマット
matrix material
SMILES記法
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChI Key
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
詳細
Certified for the element content in electrolytic copper.
ERM-EB075A_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
ERM-EB075A_cert
ERM-EB075_report
ERM-EB075_origin
アナリシスノート
For more information please see:
ERMEB075A
ERMEB075A
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
ERMEB075A-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)