安全性情報
ERMCC690
Calcareous soil (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
certified by the BSC
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCC690
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCC690-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)