安全性情報
ERMCC141
Loam soil (trace elements)
ERM®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
85151701
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
ERMCC141
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMCC141-24G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)