安全性情報
ERMBF423C
Maize GMO Standard ERM-BF423
1% MIR604, for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
別名:
GVO Standard ERM-BF423, Maize MIR604
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質
for the detection of GMO maize (MIR604) with PCR
組成
genetically modified MIR604 maize, 1%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF423C
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF423C-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)