安全性情報
ERMBF414D
トウモロコシGMOスタンダードERM-BF414
ERM®, certified reference material, 1.0% GA21, for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
別名:
GMOスタンダードERM-BF414, トウモロコシGA21
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
品質
for the detection of GMO maize (GA21) with PCR
組成
genetically modified GA21 maize, 1.0%
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
matrix material
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMBF414D
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMBF414D-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)