安全性情報
ERMAD500
Haemoglobin in buffer
ERM®, certified reference material
別名:
HbA1c Kit of calibrants
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
clinical
フォーマット
matrix material
保管温度
−70°C
アナリシスノート
For more information please see:
ERMAD500
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
毒物
Jan Code
ERMAD500-6EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2