安全性情報
ERMAD413
トウモロコシMON 810プラスミドDNAフラグメント
ERM®, certified reference material
別名:
トウモロコシGMOスタンダードERM-BF413, GMOスタンダードERM-BF413, トウモロコシMON 810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
ERM®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
ERMAD413
法的情報
ERM is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ERMAD413-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)