product name
ビス(1,3-ジブチルバルビツル酸) トリメチン オキソノール, ≥95% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
形状
powder or solid
テクニック
titration: suitable
色
orange to dark red
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
&ε; (減衰係数)
≥90000 at 490-496 nm in methanol
蛍光検出
λex 513-519 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCCN(C(N(CCCC)C1=O)=O)C(C1=C/C=C/C2C(N(CCCC)C(N(CCCC)C2=O)=O)=O)=O
InChI
1S/C27H40N4O6/c1-5-9-16-28-22(32)20(23(33)29(26(28)36)17-10-6-2)14-13-15-21-24(34)30(18-11-7-3)27(37)31(25(21)35)19-12-8-4/h13-15,20H,5-12,16-19H2,1-4H3/b14-13+
InChI Key
ATJCYSYHWGQAET-BUHFOSPRSA-N
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D8189-BULK:
D8189-25MG:
D8189-VAR:
D8189-25MG-PW:
この製品を見ている人はこちらもチェック