Merck
D1060000
Dicycloverine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dicyclomine hydrochloride, 2-(Diethylamino)ethyl 1-cyclohexylcyclohexane-1-carboxylate hydrochloride, [1,1-Bicyclohexyl]-1-carboxylic acid 2-(diethylamino)ethyl ester hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H35NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
345.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dicycloverine
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCN(CCOC(C1(C2CCCCC2)CCCCC1)=O)CC.[Cl]
InChI
1S/C19H35NO2.ClH/c1-3-20(4-2)15-16-22-18(21)19(13-9-6-10-14-19)17-11-7-5-8-12-17;/h17H,3-16H2,1-2H3;1H
InChI Key
GUBNMFJOJGDCEL-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dicycloverine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D1060000-1EA:
D1060000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Recommendations for the management of Acanthamoeba keratitis.
Abdul Mannan Baig et al.
Journal of medical microbiology, 63(Pt 5), 770-771 (2014-02-11)
Brian L Le et al.
Research square (2021-04-07)
The novel SARS-CoV-2 virus emerged in December 2019 and has few effective treatments. We applied a computational drug repositioning pipeline to SARS-CoV-2 differential gene expression signatures derived from publicly available data. We utilized three independent published studies to acquire or
Gideon Koren
American journal of obstetrics and gynecology, 211(6), 602-606 (2014-08-26)
Presently, 97.7% of prescriptions for the treatment of nausea and vomiting in pregnancy in the United States are with medications not labeled for use in pregnancy, not indicated for nausea and vomiting in pregnancy, and not classified as safe in