Merck
D1050000
ジクロキサシリン ナトリウム塩 一水和物
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
別名:
Dicloxacillin sodium salt monohydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H16Cl2N3NaO5S·H2O
CAS番号:
分子量:
510.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dicloxacillin
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Na+].Cc1onc(c1C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)-c4c(Cl)cccc4Cl
InChI
1S/C19H17Cl2N3O5S.Na.H2O/c1-7-10(12(23-29-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13-16(26)24-14(18(27)28)19(2,3)30-17(13)24;;/h4-6,13-14,17H,1-3H3,(H,22,25)(H,27,28);;1H2/q;+1;/p-1/t13-,14+,17-;;/m1../s1
InChI Key
SIGZQNJITOWQEF-VICXVTCVSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dicloxacillin sodium EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
その他情報
Sales restrictions may apply.
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
D1050000-1EA:
D1050000:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Spectro-and Electroanalytical Studies of Interaction of Dicloxacillin Sodium with Copper Acetate.
Kumar T N, et al.
Materials Today, 4(11), 12255-12260 (2017)
Madhura V Dhoka et al.
Journal of AOAC International, 93(2), 531-535 (2010-05-20)
A simple, precise, accurate, and sensitive RP-HPLC method for simultaneous determination of cefixime trihydrate and dicloxacillin sodium in combined tablet dosage form was developed and validated. Chromatographic separation of the two drugs was performed on a Purospher BDS C18 column
Lars Söderberg et al.
International journal of pharmaceutics, 484(1-2), 246-251 (2015-02-25)
Local irritation and inflammation at the site of administration are a common side effect following administration of parenteral formulations. Biological effects of surface (interfacial) activity in solutions are less well investigated than effects caused by other physico-chemical parameters such as