Key Documents
D0738000
Dextran 40 for performance test
Dextran 40 European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
由来生物
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
dextran
アナライトの化学物質クラス
oligosaccharides
メーカー/製品名
EDQM
アプリケーション
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
詳細
この製品は薬局方標準品です。発行元の薬局方により製造・供給されています。MSDSを含む製品情報などの詳しい情報は、発行元の薬局方のウェブサイトよりご確認ください。
アプリケーション
Dextran 40 for performance test EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
包装
この製品は発行元の薬局方による供給としてお届けします。現在の単位量については、EDQM reference substance catalogueをご覧ください。
その他情報
Sales restrictions may apply.
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Guoming Sun et al.
Nanomedicine (London, England), 7(11), 1771-1784 (2012-12-06)
Owing to its chemically reactive hydroxyl groups, dextran can be modified with different functional groups to form spherical, tubular and 3D network structures. The development of novel functional scaffolds for efficient controlled release and tissue regeneration has been a major
[HES, dextran and gelatin--indications and tolerance].
H Laubenthal et al.
Anasthesiologie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie : AINS, 33(4), 251-255 (1998-06-09)
Assessment of glomerular size-selective function with fractional clearance of neutral dextran.
A Remuzzi et al.
The Journal of laboratory and clinical medicine, 132(5), 360-362 (1998-11-21)
Mary E Pease et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(4), 2564-2573 (2014-02-22)
To determine differences in scleral permeability, as measured by diffusion of macromolecules, by using fluorescence recovery after photobleaching (FRAP), with reference to differences by mouse strain, scleral region, and the effect of experimental glaucoma. In three mouse strains (B6, CD1
Jaleh Varshosaz
Expert opinion on drug delivery, 9(5), 509-523 (2012-03-22)
Dextran is a family of natural polysaccharides that is widely under investigation for use as polymeric carriers in novel drug delivery systems. The optimal drug delivery (and consequently maximum therapeutic effect) will be accomplished when carrier systems are used mainly