Merck
D0501
Supelco
4-デオキシピリドキシン 塩酸塩
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H11NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
189.64
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥98%
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
white to yellow
mp
263-265 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
veterinary
vitamins, nutraceuticals, and natural products
フォーマット
neat
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl.Cc1ncc(CO)c(C)c1O
InChI
1S/C8H11NO2.ClH/c1-5-7(4-10)3-9-6(2)8(5)11;/h3,10-11H,4H2,1-2H3;1H
InChI Key
QZKKOQQIVLXUEI-UHFFFAOYSA-N
詳細
4-デオキシピリドキシンは強力なビタミンB6アンタゴニストです。
アプリケーション
4-デオキシピドキシン塩酸塩分析スタンダードは、次のように使用できます:
  • メタドキシン薬剤の不純物分析のための質量分析(MS)検出と組み合わせた逆相高速液体クロマトグラフィー(RP-HPLC)法の開発
  • マルチビタミンタブレットに含まれるピリドキシンのUV、質量分析、蛍光検出器と組み合わせた超高速・高速液体クロマトグラフィー分析の内部スタンダードとして
その他情報
適切な計測技術の詳細については、製品の分析証明書をご参照ください。′他のサポートについてはテクニカルサービスにご連絡ください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
D0501-BULK:
D0501-500MG:
D0501-1G:
D0501-VAR:
D0501-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T Yagi et al.
Biochimie, 71(4), 427-438 (1989-04-01)
The intracellular proportion of the pyridoxal 5'-phosphate form of aspartate aminotransferase to the total enzyme in E. coli B cells was determined by a newly devised method, dependent on selective inactivation of the intracellular pyridoxal 5'-phosphate form of the enzyme
HPLC analysis of vitamin B6 in foods
Ollilainen, V-M
Agricultural and food science, 8(6), 515-619 (1999)
S Frydas et al.
Immunology letters, 49(3), 179-184 (1996-03-01)
Infections caused by the nematode Trichinella spiralis is characterized in the host by an inflammatory response with cytokine production. In these studies we have detected TNF alpha, IL-6, IFN gamma, IL-4 and IL-10 in the serum of 10 mice infected
V E Allgood et al.
The Journal of biological chemistry, 265(21), 12424-12433 (1990-07-25)
We have examined the influence of intracellular vitamin B6 concentration on glucocorticoid receptor function in HeLa S3 cells transfected with a glucocorticoid-responsive chloramphenicol acetyltransferase (CAT) reporter plasmid. CAT activity is induced from this plasmid specifically by glucocorticoid hormones in a
Anja Lüth et al.
Analytica chimica acta, 722, 70-79 (2012-03-27)
Sphingosine-1-phosphate lyase (SPL) is the only known enzyme that irreversibly cleaves sphingosine-1-phosphate (S1P) into phosphoethanolamine and (2E)-hexadecenal during the final step of sphingolipid catabolism. Because S1P is involved in a wide range of physiological and diseased processes, determining the activity