Merck
CRM42173
Supelco
ヘキサクロロベンゼン
certified reference material
別名:
HCB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6Cl6
CAS番号:
分子量:
284.78
Beilstein:
1912585
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
certified reference material
TraceCERT®
製品種目
TraceCERT®
bp
323-326 °C (lit.)
mp
227-229 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6Cl6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9
InChI Key
CKAPSXZOOQJIBF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
脚注
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - STOT RE 1 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
CRM42173-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)