認証
EPA 1694
薬剤管理
USDEA Schedule II; Home Office Schedule 2; stupéfiant (France); kontrollierte Droge in Deutschland; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CN1[C@H](C2)[C@@]3([H])[C@@]4(CC1)C5=C2C=CC(OC)=C5O[C@@]4([H])[C@@H](O)C=C3.O
InChI
1S/C18H21NO3.H2O/c1-19-8-7-18-11-4-5-13(20)17(18)22-16-14(21-2)6-3-10(15(16)18)9-12(11)19;/h3-6,11-13,17,20H,7-9H2,1-2H3;1H2/t11-,12+,13-,17-,18-;/m0./s1
InChI Key
WRRSFOZOETZUPG-FFHNEAJVSA-N
遺伝子情報
human ... CYP2D6(1565) , OPRD1(4985) , OPRK1(4986) , OPRM1(4988)
rat ... Cyp2d1(266684) , Cyp2d2(25053) , Cyp2d3(24303) , Cyp2d4v1(171522)
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C5901-BULK:
C5901-1G:
C5901-5G:
C5901-50MG:
C5901-VAR:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)