product name
5-Carboxyfluorescein diacetate, ~95% (HPLC)
アッセイ
~95% (HPLC)
品質水準
形状
powder
溶解性
chloroform/ethanol (1:1): 9.80-10.20 mg/mL, clear
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(C)=O)ccc3C24OC(=O)c5cc(ccc45)C(O)=O)c1
InChI
1S/C25H16O9/c1-12(26)31-15-4-7-19-21(10-15)33-22-11-16(32-13(2)27)5-8-20(22)25(19)18-6-3-14(23(28)29)9-17(18)24(30)34-25/h3-11H,1-2H3,(H,28,29)
InChI Key
WPUZGNPQMIWOHE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
C4916-VAR:
C4916-100MG:
C4916-BULK:
C4916-100MG-PW:
C4916-25MG-PW:
C4916-25MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.