Merck
BP1108
ベルベリン 塩化物フォーム
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
ナチュラルイエロー18
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H18ClNO4
CAS番号:
分子量:
371.81
カラーインデックス番号:
75160
Beilstein:
3836585
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352210
NACRES:
NA.24
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
berberine
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
マスト細胞内のヘパリンの蛍光染色用です。
Berberine chloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Phellodendron Chinense Bark
  • Phellodendron Amurense Bark
  • 生物化学的/生理学的作用
    弱い抗生物質特性を有するアルカロイドです。MDR流出ポンプの基質です。ベルベリンの抗菌活性は、MDR阻害剤である5´-メトキシヒドノカルピン (5´-MHC)により強化されます。ベルベリンは、肝癌細胞内のPgp発現をアップレギュレ-トします。ベルベリンによる治療は、化学療法剤の蓄積を低減させる可能性があります。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    保管分類コード
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Not applicable
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 2
    1 of 2