Merck
BP041
ベタメタゾン 21-ホスファート 二ナトリウム
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
別名:
Betamethasone 21-phosphate disodium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H28FNa2O8P
CAS番号:
分子量:
516.40
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
グレード
pharmaceutical primary standard
APIファミリー
betamethasone
フォーム
solid
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
BP
アプリケーション
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H][C@@]12CCC3=CC(=O)C=C[C@]3(C)[C@@]1(F)[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]2([H])C[C@H](C)[C@]4(O)C(=O)COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C22H30FO8P.2Na/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(24)6-7-19(13,2)21(15,23)17(25)10-20(16,3)22(12,27)18(26)11-31-32(28,29)30;;/h6-7,9,12,15-17,25,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3,(H2,28,29,30);;/q;2*+1/p-2/t12-,15-,16-,17-,19-,20-,21-,22-;;/m0../s1
InChI Key
PLCQGRYPOISRTQ-LWCNAHDDSA-L
遺伝子情報
human ... NR3C1(2908)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
アプリケーション
Betamethasone sodium phosphate BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Dexamethasone Sodium Phosphate Injection
  • Prednisolone Sodium Phosphate Ear Drops
  • Prednisolone Sodium Phosphate Eye Drops
  • Prednisolone Soluble Tablets
  • Hydrocortisone Sodium Phosphate Oral Solution
  • Betamethasone Eye Drops
  • Hydrocortisone Sodium Phosphate
  • Betamethasone Injection
  • Betamethasone Sodium Phosphate Tablets
  • Hydrocortisone Sodium Phosphate Injection
  • 診断上の意義
    ベタメタゾンは、抗炎症性や免疫抑制能を有するコルチコステロイドであり、特に水分保持が良好でない場合に使用されます。湿疹などによるそう痒を処置する塗薬、軟膏、ローションやジェルとして適用されています。コルチコステロイドは胎性肺の成熟を促進し、早産児における頭蓋内出血の発生とそれによる死亡率を低下させます。
    包装
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    その他情報
    Sales restrictions may apply.
    関連製品
    製品番号
    詳細
    価格
    ピクトグラム
    Health hazardExclamation mark
    シグナルワード
    Danger
    危険有害性情報
    危険有害性の分類
    Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B - STOT RE 2
    ターゲットの組織
    Liver,Kidney,Endocrine system
    保管分類コード
    6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
    WGK
    WGK 3
    Jan Code
    BP041:
    最新バージョンのいずれかを選択してください:
    試験成績書(COA)
    Lot/Batch Number
    申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
    文書ライブラリにアクセスする
    この製品を見ている人はこちらもチェック
    Slide 1 of 2
    1 of 2
    コルヒチン United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
    USP
    1146006
    コルヒチン