安全性情報
BCR705
Linde Type A Zeolite
BCR®, certified reference material
別名:
Zeolite, Linde Type A
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アプリケーション
Linde type A zeolite has been used as a host in the preparation of drug delivery system containing 5-fluorouracil.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR705
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR705-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Comparison of different silica microporous structures as drug delivery systems for in vitro models of solid tumors
Vilaca N, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 7, 13104-13111 (2017)