安全性情報
BCR614S7
Polychlorodibenzo-p-dioxins (PCDDs) and polychlorodibenzofurans (PCDFs) 溶液
BCR®, certified reference material, Solution S7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
multi-component solution
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR614S7
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第二種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR614S7-1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)