Merck
BCR484
Sewage sludge amended (terra rossa) soil (trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR484
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR484-25G:
BCR484-70G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact カスタマーサポート