安全性情報
BCR361
ZnAl4Cu1 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
別名:
Aluminum-copper-zinc alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
フォーム
disc
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR361
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR361-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)