安全性情報
BCR354
ZnAl4 (trace elements)
BCR®, certified reference material, disc
別名:
Aluminum-zinc alloy
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
形状
disc
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
general analytical
フォーマット
matrix material
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
For more information please see:
BCR354
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR354-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)