安全性情報
BCR336
High volatile steam coal (S)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
アプリケーション
environmental
フォーマット
matrix material
アナリシスノート
For more information please see:
BCR336
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
BCR336-20G:
試験成績書(COA)