安全性情報
BCR288B
Lead with added impurities (trace elements)
BCR®, certified reference material
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
認証
BCR®
メーカー/製品名
JRC
フォーマット
matrix material
詳細
Certified for the mass fractions of As, Bi, Cd, Cu, Se, Te, Tl and Zn.
アナリシスノート
For more information please see:
BCR288B
法的情報
BCR is a registered trademark of European Commission
ピクトグラム
Health hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
BCR288B-160G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)